Wichtige Dokumente
ENAH908237B3
Enamine
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF4O3S/c8-16(13,14)6-3-4(9)1-2-5(6)15-7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
FPYDXCBBYOEDSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535036
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)