Merck
ENAH908234CC
Enamine
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.51
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C18H38N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(21)20-17-14-13-16-19/h2-17,19H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
AUCCEQQGKOGTRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459345
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459345
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)