Merck
ENAH9082267B
Enamine
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c1-9-5-3-2-4(7)6(8)10-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
DGYJVRIDGJGFGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)