Merck
ENAH908224E0
Enamine
2-chloro-N-(4-chloro-2-iodophenyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.95
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-chloro-2-iodophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6Cl2INO/c9-4-8(13)12-7-2-1-5(10)3-6(7)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChIKey
NGHGAAUPFPSZEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541800
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)