Merck
ENAH6591F7F9
Enamine
2H-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
[1,3]dioxolo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5NO4/c9-7(10)4-1-2-5-6(8-4)12-3-11-5/h1-2H,3H2,(H,9,10)
InChIKey
LGMDOAVYUXCANH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1602080
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1602080
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)