Wichtige Dokumente
ENAH6591F75B
Enamine
tert-butyl 4-{[(5-chloropyrazin-2-yl)methyl](methyl)amino}azepane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(((5-chloropyrazin-2-yl)methyl)(methyl)amino)azepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H27ClN4O2/c1-17(2,3)24-16(23)22-8-5-6-14(7-9-22)21(4)12-13-10-20-15(18)11-19-13/h10-11,14H,5-9,12H2,1-4H3
InChIKey
KPXAQDBNJDIQKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446655
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)