Merck
ENAH6591F497
Enamine
1-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-((1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N3O2.2ClH/c1-13-7-9(6-12-13)8-14-4-2-10(3-5-14)11(15)16;;/h6-7,10H,2-5,8H2,1H3,(H,15,16);2*1H
InChIKey
GVSQAXXJJNLDDX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459365
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459365
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)