Merck
ENAH5802F3F7
Enamine
2-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.73
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
179-181
Iupac Name
2-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10;/h4-5,8-10H,1-3,6-7,13H2;1H
InChIKey
QIFNHCXBXGTAJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430697
Melting Point
179-181
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430697
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)