Wichtige Dokumente
ENAH5802F3E6
Enamine
5-{2-azabicyclo[2.1.1]hexan-5-yl}-1,3-oxazole-4-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7424735-50MG
713,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7424735-50MG
713,20 €
Iupac Name
5-(2-azabicyclo[2.1.1]hexan-5-yl)oxazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c10-9(13)7-8(14-3-12-7)6-4-1-5(6)11-2-4;/h3-6,11H,1-2H2,(H2,10,13);1H
InChIKey
JMQWAYJPALVISZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424735
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)