Merck
ENAH5802F1C8
Enamine
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-3040080-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3040080-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-11(2)7-13(8-11)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
InChIKey
RUZVATLMZVRTDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)