Merck
ENAH5802EAD9
Enamine
3-methyl-7H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methylene-2,3-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9N5O/c1-4-6-2-5(8(14)11-9)3-10-7(6)13-12-4/h2-3,12H,1,9H2,(H,10,13)(H,11,14)
InChIKey
JZXBASDFTYHKRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54411
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54411
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)