Merck
ENAH5802E360
Enamine
3-bromo-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c1-10(2)7-5-3-4-6(9)8(7)11(12)13/h3-5H,1-2H3
InChIKey
VSDDRSYPXAIHOM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3260110
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3260110
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)