Merck
ENAH5802E2C4
Enamine
6-bromo-2-methylquinazoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-2-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c1-6-11-5-7-4-8(10)2-3-9(7)12-6/h2-5H,1H3
InChIKey
PVVMJVJYMNEHMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5100655
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5100655
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)