Merck
ENAH5802E288
Enamine
8-bromo-6-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
8-bromo-6-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-4-7(9)8-5-10-2-3-11(6)8/h2-5H,1H3
InChIKey
QTZARNUJSBKYDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430732
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)