Merck
ENAH5802DE31
Enamine
5-[(4-methylphenyl)methylidene]imidazolidine-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
Iupac Name
(5E)-5-(4-methylbenzylidene)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9-10(14)13-11(15)12-9/h2-6H,1H3,(H2,12,13,14,15)/b9-6+
InChIKey
MDJFPRDVZHNPSA-RMKNXTFCSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36507
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)