Merck
ENAH5802DA7C
Enamine
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
Größe auswählen
50 MG
441,50 €
100 MG
633,90 €
250 MG
886,10 €
500 MG
1.369,70 €
1 G
1.742,80 €
2.5 G
3.374,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-6288594-50MG
441,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
441,50 €
100 MG
633,90 €
250 MG
886,10 €
500 MG
1.369,70 €
1 G
1.742,80 €
2.5 G
3.374,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6288594-50MG
441,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-8-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
LHIBRNSDFBVNGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)