Merck
ENAH57C5D71E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.66
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(dimethylphosphoryl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClO3PS/c1-13(2,10)7-3-5-8(6-4-7)14(9,11)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
XHLWWVXLRRMCPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6751021
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)