Wichtige Dokumente
ENAH38A2D8F2
Enamine
2-methylfuran-3-carbonyl 2-methylfuran-3-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6764707-100MG
116,50 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6764707-100MG
116,50 €
Iupac Name
2-methylfuran-3-carboxylic anhydride
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-7-9(3-5-15-7)11(13)17-12(14)10-4-6-16-8(10)2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NXMRSBAZKUZGQX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)