Merck
ENAH38A2CEB9
Enamine
3-(2-methoxyethoxy)propanal
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)propanal
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h3H,2,4-6H2,1H3
InChIKey
PVMNWBRYHQDVIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758791
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)