Merck
ENAH38A2CCE6
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-5-nitrothiophene-3-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.67
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-5-nitrothiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3S/c9-7-5(3-6(15-7)11(13)14)8(12)10-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,10,12)
InChIKey
IUZSKQJVIGYBQP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736089
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)