Merck
ENAH38A2BC37
Enamine
tert-butyl 9-amino-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.4
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 9-amino-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-10-8-15(9-11-17)6-4-12(16)5-7-15/h12H,4-11,16H2,1-3H3
InChIKey
XLCNOLSVIODXPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223370
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223370
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)