Merck
ENAH38A2BA3C
Enamine
{4-oxo-5-oxaspiro[2.4]heptan-6-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.66
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-oxo-5-oxaspiro[2.4]heptan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H9ClO4S/c8-13(10,11)4-5-3-7(1-2-7)6(9)12-5/h5H,1-4H2
InChIKey
CMEMPZBKPZFSGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176652
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176652
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)