Merck
ENAH31552396
Enamine
ethyl 2,2-dimethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
57-60
Iupac Name
ethyl 2,2-dimethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-4-13-8(12)6-5-7(11)10-9(6,2)3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChIKey
RTJMCQIURDNLKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743521
Melting Point
57-60
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743521
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)