Merck
ENAH315521CB
Enamine
5-fluoro-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-fluoro-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8FNO/c7-6-1-4(2-6)5(9)8-3-6/h4H,1-3H2,(H,8,9)
InChIKey
JNISDHXTVXVEJI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739952
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739952
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)