Wichtige Dokumente
ENAH3155214C
Enamine
2-amino-4-(1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6739178-100MG
461,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6739178-100MG
461,00 €
Iupac Name
2-amino-4-(1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.2ClH/c8-6(7(11)12)2-1-5-3-9-10-4-5;;/h3-4,6H,1-2,8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H
InChIKey
KIKCXEXZJPYGGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739178
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)