Merck
ENAH304E6B94
Enamine
ethyl (2E)-3-(3-fluoropyridin-2-yl)prop-2-enoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (E)-3-(3-fluoropyridin-2-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C10H10FNO2/c1-2-14-10(13)6-5-9-8(11)4-3-7-12-9/h3-7H,2H2,1H3/b6-5+
InChIKey
KEUSREIRCXGIRL-AATRIKPKSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1455977
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)