Merck
ENAH304E6753
Enamine
rac-(3R,4S)-1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-(2-chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.81
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3S,4R)-1-((benzyloxy)carbonyl)-4-(2-chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H18ClNO4/c20-17-9-5-4-8-14(17)15-10-21(11-16(15)18(22)23)19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,15-16H,10-12H2,(H,22,23)/t15-,16+/m0/s1
InChIKey
SIVURWGWAFBFKR-JKSUJKDBSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1454777
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)