Merck
ENAH304E1A93
Enamine
2-methoxy-4-(sulfanylmethyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(mercaptomethyl)-2-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c1-10-8-4-6(5-11)2-3-7(8)9/h2-4,9,11H,5H2,1H3
InChIKey
YSGIVLRNIUPYGR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288074
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)