Wichtige Dokumente
ENAH304DD037
Enamine
[2-(3-chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
[2-(3-chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c11-9-3-1-2-7(4-9)10-5-8(10)6-12/h1-4,8,10H,5-6,12H2
InChIKey
KCIZHIBGICXAIM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)