Merck
ENAH304DCF14
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)acetaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,6-dichlorophenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3,5H,4H2
InChIKey
BBJCWAGQXDWRKB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250722
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)