Merck
ENAH304C4266
Enamine
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
About This Item
Molekulargewicht:
463.49
Iupac Name
1,3-dioxoisoindolin-2-yl Na-(tert-butoxycarbonyl)-Na-methyltryptophanate
Inchi Code
1S/C25H25N3O6/c1-25(2,3)33-24(32)27(4)20(13-15-14-26-19-12-8-7-9-16(15)19)23(31)34-28-21(29)17-10-5-6-11-18(17)22(28)30/h5-12,14,20,26H,13H2,1-4H3
InChIKey
JDFKMSBLOATWLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6522202
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)