Wichtige Dokumente
ENAH304B9DFE
Enamine
(1R)-2-amino-1-(3-methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(R)-2-amino-1-(3-methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-7-3-4-8(9(12)6-11)5-10(7)13-2/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChIKey
UQFIKKHFUUIYQJ-VIFPVBQESA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1791648
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)