Merck
ENAH304A88E0
Enamine
1-(2-amino-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2-amino-4-methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-15-8-4-5-10(9(12)7-8)13-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3
InChIKey
VEDNWLFSQLVOIN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844438
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)