Wichtige Dokumente
ENAH3048F0EE
Enamine
2-(furan-2-carbonyl)cyclohexane-1,3-dione
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(furan-2-carbonyl)cyclohexane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C11H10O4/c12-7-3-1-4-8(13)10(7)11(14)9-5-2-6-15-9/h2,5-6,10H,1,3-4H2
InChIKey
AKKNOZCLSZRJCO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127105
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)