Wichtige Dokumente
ENAH3047FD84
Enamine
3-(4-methylphenoxy)piperidine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-methylphenyl 3-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-10-4-6-11(7-5-10)14-12-3-2-8-13-9-12/h4-7,12-13H,2-3,8-9H2,1H3
InChIKey
XLKBIUMAMUGELV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363434
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)