Merck
ENAH30479D9F
Enamine
2-({6-oxo-6H,7H,8H,9H,10H-cyclohexa[c]chromen-3-yl}oxy)butanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]butanoic acid
Inchi Code
1S/C17H18O5/c1-2-14(16(18)19)21-10-7-8-12-11-5-3-4-6-13(11)17(20)22-15(12)9-10/h7-9,14H,2-6H2,1H3,(H,18,19)
InChIKey
QIEVXAKSTZQGKO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302783
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)