Merck
ENAH304775C8
Enamine
1-(4-aminopyridin-2-yl)pyrrolidin-3-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(4-amino-2-pyridinyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c10-7-1-3-11-9(5-7)12-4-2-8(13)6-12/h1,3,5,8,13H,2,4,6H2,(H2,10,11)
InChIKey
BWZRAAQFAWBENF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264991
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)