Merck
ENAH30473888
Enamine
7-hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
7-hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C16H12O4/c1-19-14-7-11(17)8-15-16(14)12(18)9-13(20-15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
InChIKey
JVEMWXSMSUNXSD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-238261
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)