Merck
ENAH30472FFA
Enamine
2-{7-thia-2,4,5-triazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),3,5,8,10-pentaen-3-ylsulfanyl}acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
([1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazol-3-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O2S2/c14-8(15)5-16-9-11-12-10-13(9)6-3-1-2-4-7(6)17-10/h1-4H,5H2,(H,14,15)
InChIKey
TWHOAMHKGIWPPK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236059
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)