Wichtige Dokumente
ENAH3046A1B5
Enamine
(ethynylsulfanyl)benzene
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(ethynylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChIKey
KTDJFTDAVHPTDO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91542
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)