Merck
ENAH30463ABE
Enamine
5-chloro-2-(diethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.67
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-2-(diethylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O2/c1-3-13(4-2)9-11-5-6(10)7(12-9)8(14)15/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
NVKLOSGIRBPOMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41278
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)