Merck
ENAH3045CDD4
Enamine
(cyclopropylmethyl)[(2,6-dichlorophenyl)methyl]amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(cyclopropylmethyl)(2,6-dichlorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2N/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)7-14-6-8-4-5-8/h1-3,8,14H,4-7H2
InChIKey
NWHMFORNSHKCBK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164685
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)