Merck
ENAH303618A9
Enamine
tert-butyl 4-formyl-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8-5-9(7-13)6-12(8)10(14)15-11(2,3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
JGJBPKGWOWFJFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513003
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513003
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)