Merck
ENAH3035D69A
Enamine
4-(chloromethyl)oxane-4-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-2992395-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2992395-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10ClNO/c8-5-7(6-9)1-3-10-4-2-7/h1-5H2
InChIKey
JANYHOUCPCKUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)