Merck
ENAH3035D68B
Enamine
1-(2-chloroethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.59
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H8ClN/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h1-4H2
InChIKey
LMUJNTRYVRKXIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2985917
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2985917
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)