Merck
ENAH3035CCA9
Enamine
3,4-dihydroxybutanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,4-dihydroxybutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H7NO2/c5-2-1-4(7)3-6/h4,6-7H,1,3H2
InChIKey
MXKPBRJADBPHSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96301
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)