Merck
ENAH2C558109
Enamine
1-bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O/c9-6-2-1-3-7(4-6)13-5-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChIKey
DMRXIXTWYWJIPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480811
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480811
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)