Merck
ENAH2C5579A1
Enamine
tert-butyl 3-(5-bromopyrimidin-2-yl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(5-bromopyrimidin-2-yl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H18BrN3O3/c1-13(2,3)20-12(18)17-4-5-19-8-10(17)11-15-6-9(14)7-16-11/h6-7,10H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
UFMZYUABNCTDLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473568
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473568
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)