Wichtige Dokumente
ENAH2C557985
Enamine
N-[(1H-indol-3-yl)(4-methoxyphenyl)methyl]hydroxylamine
About This Item
Iupac Name
N-((1H-indol-3-yl)(4-methoxyphenyl)methyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C16H16N2O2/c1-20-12-8-6-11(7-9-12)16(18-19)14-10-17-15-5-3-2-4-13(14)15/h2-10,16-19H,1H3
InChIKey
NRQGDWUSMPCIHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)