Merck
ENAH2C557585
Enamine
3-[(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamoyl]propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(2,6-dioxo-3-piperidinyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O5/c12-6(3-4-8(14)15)10-5-1-2-7(13)11-9(5)16/h5H,1-4H2,(H,10,12)(H,14,15)(H,11,13,16)
InChIKey
AKTWPBONCVUKAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010090
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010090
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)